Größe auswählen
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C88H128N12O19/c1-15-59(8)79(71(113-13)53-75(104)99-44-24-32-70(99)81(114-14)60(9)82(106)92-61(10)80(105)65-27-17-16-18-28-65)97(11)86(110)77(57(4)5)96-85(109)78(58(6)7)98(12)88(112)119-55-62-33-37-67(38-34-62)93-83(107)68(30-23-42-91-87(89)111)94-84(108)76(56(2)3)95-73(102)41-45-115-47-49-117-51-52-118-50-48-116-46-43-90-72(101)39-40-74(103)100-54-66-29-20-19-25-63(66)35-36-64-26-21-22-31-69(64)100/h16-22,25-29,31,33-34,37-38,56-61,68,70-71,76-81,105H,15,23-24,30,32,39-55H2,1-14H3,(H,90,101)(H,92,106)(H,93,107)(H,94,108)(H,95,102)(H,96,109)(H3,89,91,111)/t59-,60+,61+,68-,70-,71+,76-,77-,78-,79-,80+,81+/m0/s1
Inchi Key
LJJUBMUNOGZMDD-UDEUCFDSSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
