Merck
BDPH9BCD3FCA
Bide Pharmatech
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Synonym(e):
2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD3FCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.61
MDL number:
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow to tan powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)