Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD495C

Bide Pharmatech

5-Aminophthalide

Synonym(e):

5-amino-2-benzofuran-1(3H)-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD495C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H7O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL number:

Fortfahren mit

Inchi Code

1S/C8H7NO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4,9H2

Inchi Key

ISMUWQMUWFPFBZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen