Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD99EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Purity
95%
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
Inchi Key
CZPJXSLJOVFCOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
