Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDCAAF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Fortfahren mit
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid Colour: white - off white
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


