Merck
BDPH9BCDCFC8
Bide Pharmatech
Ethyl 6-bromo-2-chloronicotinate
Synonym(e):
ethyl 6-bromo-2-chloronicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDCFC8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.51
MDL number:
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-2-13-8(12)5-3-4-6(9)11-7(5)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
GPDHNUMTVBIIJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)