Merck
BDPH9BCDFD32
Bide Pharmatech
Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Synonym(e):
methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFD32 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL number:
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-7-6-8-9(11(13)14-2)4-3-5-10(8)12/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
HVQOOSBDNRKUDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)