Merck
BDPH9C021A55
Bide Pharmatech
(2S,2'S)-N,N'-((1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diyl)bis(pyrrolidine-2-carboxamide)
Synonym(e):
(2S,2'S)-N,N'-((1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diyl)bis(pyrrolidine-2-carboxamide)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021A55 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H30O2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.53
MDL number:
Fortfahren mit
Inchi Code
1S/C24H30N4O2/c29-23(19-13-7-15-25-19)27-21(17-9-3-1-4-10-17)22(18-11-5-2-6-12-18)28-24(30)20-14-8-16-26-20/h1-6,9-12,19-22,25-26H,7-8,13-16H2,(H,27,29)(H,28,30)/t19-,20-,21-,22-/m0/s1
Inchi Key
HMBZDJVBWRSMGS-CMOCDZPBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)