Merck
1.01789
Benzol-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Benzol-D6, Cyclohexatrien deuteriert
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
214-061-8
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
101 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
555 °C
Wirksamkeit
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-8.0 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Water (HO) (NMR)
Kinematische Viskosität
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
6.7 °C
Übergangstemp.
flash point -11 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.01766151815175870
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
≥99.95 atom % D
isotopic purity
99.6 atom % D
isotopic purity
99.96 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
6.7 °C
mp
6.7 °C
mp
6.8 °C (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt gemäß Karl Fischer und NMR spezifiziert.
Anwendung
Benzol-D6, Deuterierungsgrad min. 99,5 %, für die NMR-Spektroskopie MagniSolv. CAS-Nr. 1076-43-3, molare Masse 84,15 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,5 %
Wasser (NMR, HO): ≤ 0,02 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Sonstige Hinweise
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)