Merck
1.03087
1,5-Diphenylcarbazone
(cont. 50% Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph Eur
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 G
€ 460,00
€ 460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NB.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C (decomposition)
Schüttdichte
380 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Dosimetric characterization of a Nickel complex for routine use in radiation processing: This study explores the use of 1,5-Diphenylcarbazone in the dosimetric characterization of nickel complexes. This is particularly significant for researchers and scientists in radiation processing and material science, emphasizing its utility in radiation dosimetry and safety assessments (Babaei et al., 2022).
  • Determination of copper in traditional coffee pot water samples by flame atomic absorption spectrometry: This research utilizes 1,5-Diphenylcarbazone in a novel method for the detection of copper in water samples, showcasing its application in environmental monitoring and heavy metal detection. This finding is crucial for environmental lab technicians and researchers focusing on the accuracy and efficiency of metal detection in environmental samples (Ercan et al., 2020).
  • Hybrid mesoporous materials for on-line preconcentration of Cr(VI) followed by one-step scheme for elution and colorimetric determination at ultratrace levels: This study highlights the role of 1,5-Diphenylcarbazone in the development of hybrid mesoporous materials for the preconcentration and detection of chromium. It underscores the compound′s significant role in enhancing the sensitivity and specificity of environmental assays, which is invaluable for researchers engaged in the study of environmental contaminants and their mitigation (Kim et al., 2009).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): 35 - 40
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Löslichkeit (Aceton): entspricht
In Ethanol unlösliche Anteile: entspricht
Schmelzpunkt: 153 - 158
Sulfatasche: ≤ 0.1 %
Eignung zur Quecksilberbestimmung: entspricht
Gemisch aus Diphenylcarbazon mit Diphenylcarbazid (1:1)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3