Fortfahren mit
1.04352
L-Histidin
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Synonym(e):
His, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
1.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 953,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
EC Index Number:
200-745-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84088
MDL number:
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, pH adjustment: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
application(s)
biomolecule formulation
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Diese speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelten Produkte weisen einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Histidin wird in der biopharmazeutischen Herstellung als Puffer in Formulierungen verwendet. Es wird oft gemeinsam mit Histidin-Monohydrochlorid eingesetzt, um einen Histidinpuffer mit dem gewünschten pH-Wert herzustellen.
Dank seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist das L-Histidin Emprove® EXPERT besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko geeignet.
Biochem/physiol Actions
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung