Merck
1.06645
Natriumsulfat
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KG
€ 215,00
2.5 KG
€ 294,00
25 KG
€ 1.640,00
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumsulfat, anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.282111.28225798592
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JPE, USP
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
fine powder
form
solid
form
solid
form
granular, powder
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
Redi-Dri
particle size
(see specification)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Application
Wasserfreies Natriumsulfat ist die wasserfreie Natriumsalzform von Schwefelsäure und kann als Puffer und pH-Modifikator oder Mineralsalz eingesetzt werden.
Wasserfreies, feines Natriumsulfat-Pulver Emprove® Essential wird hauptsächlich in hochgradig regulierten pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.