Merck
1.09122
Kaliumpermanganat-Lösung
c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N), standardized with oxalate, reag. USP, ready-to-use for titration, Titripur®
Synonym(e):
KMnO4-Lösung
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 L
€ 61,60
1 L
€ 64,70
€ 61,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352312
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumpermanganat-Lösung, standardised against oxalate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agentur
reag. USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.02 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
8 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.603224.801601.09121
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
agency
reag. USP
agency
traceable to NIST
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Anwendung
  • Oxidation of chromium(III): A potential risk of using chemical oxidation processes for the remediation of 2-chlorophenol contaminated soils: In dieser Forschungsarbeit wird die Oxidation von Chrom mit Kaliumpermanganat beleuchtet, wobei die Umweltrisiken und die Notwendigkeit einer kontrollierten Anwendung bei der Bodensanierung betont werden (Yu et al., 2024).
  • Potential in-vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of Martynia annua extract mediated Phytosynthesis of MnO(2) nanoparticles: Erörtert die Verwendung von Kaliumpermanganat bei der Synthese von Mangandioxid-Nanopartikeln und erforscht deren potenzielle biomedizinische Anwendungen bei antioxidativen und entzündungshemmenden Behandlungen (Thangapushbam et al., 2024).
  • Investigating the impact of external application of formalin and potassium permanganate on hematological, immunological, and biochemical profiles in Labeo rohita fingerlings: Untersucht die Auswirkungen von Kaliumpermanganat-Behandlungen auf die Gesundheit von Fischen und gibt Einblicke in seine sichere Verwendung in der Aquakultur (Banjare et al., 2024).
  • Development of a thin layer chromatography-based method to detect sorbitol presence in milk and its applicability in formalin preserved milk samples: In dieser Studie wird Kaliumpermanganat für die Entwicklung einer neuen Analysemethode zum Nachweis von Zusatzstoffen in Milchprodukten verwendet, die seinen Nutzen für die Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung unter Beweis stellt (Kumar et al., 2024).
  • Field and laboratory studies of fluorescence-based technologies for real-time tracking of cyanobacterial cell lysis and potential microcystins release: Forschungsarbeit zur Anwendung von Kaliumpermanganat bei der Bekämpfung von Cyanobakterienblüten und der damit verbundenen Freisetzung von Toxinen in Gewässern, die Fortschritte bei der Umweltüberwachung und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit ermöglicht (Tsai et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,01990–0,02010 mol/l
Messunsicherheit ± 0,00006 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 Di-Natriumoxalat), mittels des volumetrischen Standards di-Natriumoxalat (Artikelnummer 1.02407) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Sonstige Hinweise
Ersetzt: PX1553-1
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Protokolle
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf