Merck
1.12122
PALCAM Listeria-Selektivergänzung
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base, for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
Synonym(e):
Listeria-Selektivergänzung
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
10 VIAL
€ 260,00
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Acriflavine, 2.5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Polymixin-B-sulfate, 5 mg per vial
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Kompatibilität
for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base
Eignung
Listeria spp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.070061.1178191986
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
solid
form
solid
form
powder
suitability
Listeria spp.
suitability
selective for Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Allgemeine Beschreibung
Die PALCAM Listeria-Selektivergänzung ist ein Gemisch aus drei Antibiotika in lyophilisierter Form. Sie hemmt das Wachstum von Begleitbakterien in der selektiven Kultivierung von Listeria monocytogenes.
Anwendung
Die PALCAM Listeria-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von PALCAM Listeria-Selektiv-Agar und der L-PALCAM Listeria-selektiven Anreicherungsbouillon-Basis.
Hinweis zur Analyse
Supplement geprüft in PALCAM-Listeria-Selektivagar (Basis) nach VAN NETTEN et al., Art.-Nr.1.11755.
Wiederfindungsrate auf Testmedium
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 50 %
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 50 %
– Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 50 %
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 50 %
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≤ 0,01 %
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0,01 %
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0,01 %
Schwarze Zone
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
+
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): +
– Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Inkubation: Listeria 48 h; 35 °C; aerob. Andere Stämme 72 h; 30 °C; aerob.
Sonstige Hinweise
Ersetzt: 1.12122.0017
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.