Merck
1.13212
Acetonitril
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H2O)
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
81-82 °C (lit.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
Abdampfrückstand
≤1 mg/L
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
AX01511.1335834442
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
for chromatography, for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography
grade
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA synthesis: suitable, cDNA synthesis: suitable
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Acidität: ≤ 0,001 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Abdampfrückstand: ≤ 1 mg/l
Wasser: ≤ 30 ppm
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup