Merck
1.14428
Ammonium Test
0.025-0.4 mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
Synonym(e):
Ammonium Visual Test Kit
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
70 TESTS
€ 178,00
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Qualitätsniveau
Messbereich
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
Kompatibilität
for use with MQuant®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.080241.144231.14400
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Allgemeine Beschreibung
Méthode colorimétrique, bleu d′indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.025-0.050-0.075-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l NH₄⁺ 0.02-0.04-0.06-0.08-0.12-0.16-0.19-0.23-0.31 mg/l NH₄-N MQuant®
Anwendung
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3