Größe auswählen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
1 of 4
Dieser Artikel | 1.14803 | 1.14979 | 1.18326 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Allgemeine Beschreibung
Die Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für die MQuant®-Testkits 1.14976 und 1.14434 für die kolorimetrische Beurteilung von Chlor.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine