Merck
116812
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-(4-Chlorphenylthio)-, Natriumsalz
Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G.
Synonym(e):
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat, 8-(4-Chlorphenylthio)-, Natriumsalz
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
10 MG
€ 60,90
€ 60,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN5O6PS · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.77
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Sc5ccc(cc5)Cl)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
InChIKey
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
203800116816116814
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: 40 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeables cAMP-Analogon, das Proteinkinase A und Proteinkinase G aktiviert. Induziert die Guanidin-Nukleotid-Austauschfaktoraktivität von EGFI, auch bekannt als EPAC (exchange factor directly activated by cAMP), und EGFII zu Rap1 sowohl in vivo als auch in vitro. Es ist außerdem ein wirksamer Inhibitor von cGMP-spezifischer Phosphodiesterase (IC50 = 900 nmol/l). Hemmt cAMP-spezifische Phosphodiesterasen auch bei deutlich höheren Konzentrationen (IC50 = 25 µmol/l).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Protein-Kinase A und Proteinkinase G
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 900 nmol/l gegen cGMP-spezifische Phosphodiesterase
Angaben zur Herstellung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
de Rooij, J., et al. 1998. Nature.396, 474.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Moed, P.J., et al. 1993. Vergl. Biochem. Physiol.105A, 711.
Connolly, B.J., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 2303.
Phillips, M.E. und Taylor, A. 1992. J. Physiol.456, 591.
Shipston, M.J. und Antoni, F.A. 1992. Endocrinology130, 2213.
Datta, R., et al. 1991. Blood78, 83.
Peters, D.J.M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 9219.
Sandberg, M., et al. 1991. Biochem. J.279, 521.
Unterman, T.G., et al. 1991. Endocrinology128, 2693.
Xu, H., et al. 1989. Brain Res.504, 36.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paula V Monje
Bio-protocol, 13(19), e4840-e4840 (2023-11-30)
This paper introduces simple analytical methods and bioassays to promptly assess the identity and function of in vitro cultured human Schwann cells (hSCs). A systematic approach is proposed to unequivocally discriminate hSCs from other glial cells, non-glial cells, and non-human