Merck
1.18457
Cyanide Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Cyanide Visual Test Kit Refills
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
200 TESTS
€ 202,00
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
cyanide
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.184581.184601.11152
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
manganese
specific analyte(s)
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14798, 1.14429, and 1.14417 for the colometric evaluation of cyanide.
for 114798, 114429, 114417 MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F
Flammpunkt (°C)
36 °C