Merck
559389
SB 203580
≥98% (HPLC), film (Thin), p38 MAP kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
SB 203580, 4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazol, p38 MAP-Kinase-Inhibitor XVI
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16FN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SB 203580, SB 203580, CAS 152121-47-6, is a highly specific, potent, cell-permeable, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film (Thin)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[S+]([O-])C
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
InChIKey
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
S8307559388559398
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film (Thin)
form
solid
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
Allgemeine Beschreibung
Reduziert die durch Epirubicin induzierte Zellverletzung und Caspase-3/7-Aktivität. Ein hochspezifischer, potenter, zellpermeabler, selektiver, reversibler und um ATP konkurrierender Inhibitor der p38-MAP-Kinase (IC50 = 34 nM in-vitro, 600 nM in Zellen). Keine signifikante Hemmung der JNK- und p42-MAP-Kinase bei 100 µ;M. Hemmt die IL-1- und TNF-α;-Produktion von LPS-stimulierten menschlichen Monozyten und die menschliche Monozyten-Zelllinie THP-1 (IC50 = 50-100 nM). Hemmt die durch das knochenmorphogenetische Protein-2 induzierte Neuritenwachstum in PC12-Zellen. Hemmt auch die durch Kollagen verursachte Plättchenaggregation (IC50 = 0,2-1,0 µ;M) oder das Thromboxananalog U-46619 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-538944&;#124;[/islink]">;538944<;/A>;). Eine 1 mg/ml-Lösung von SB 203580 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-559398&;#124;[/islink]">;559398<;/A>;) in wasserfreiem DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 34 nM gegen p38 MAP-Kinase in-vitro, 600 nM in Zellen; 50-100 nM gegen IL-1 und TNF-α;-Produktion von LPS-stimulierten menschlichen Monozyten und der menschlichen Monozyten-Zelllinie THP-1; 0,2-1,0 µ;M gegen die durch Kollagen verursachte Plättchenaggregation
Sonstige Hinweise
Yamada. T., et al. 2012. Free Radic. Biol. Med. (In press)
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Iwasaki, S., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 26503.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
LoGrasso, P.V., et al. 1997. Biochem. 36, 10422.
Hazzalin, C.A., et al. 1996. Curr. Biol.6, 1028.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Saklatvala, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 6586.
Cuenda, A., et al. 1995. FEBS Lett.364, 229.
Gallagher, T.F., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem. Lett. 5, 1171.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature 372, 739.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Toxizität: Reizstoff (B)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suji Bae et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(6) (2021-04-04)
Matrix metalloproteinases (MMPs), key molecules of cancer invasion and metastasis, degrade the extracellular matrix and cell-cell adhesion molecules. MMP-10 plays a crucial role in Helicobacter pylori-induced cell-invasion. The mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway, which activates activator protein-1 (AP-1), is
Shihab Kochumon et al.
Biomolecules, 11(9) (2021-09-29)
IP-10 (also called CXCL10) plays a significant role in leukocyte homing to inflamed tissues, and increased IP-10 levels are associated with the pathologies of various inflammatory disorders, including type 2 diabetes, atherosclerosis, and cancer. TNF-α is a potent activator of
Milica Bozic et al.
Nature communications, 11(1), 1943-1943 (2020-04-25)
Kidney fibrosis is a highly deleterious process and a final manifestation of chronic kidney disease. Alpha-(α)-synuclein (SNCA) is an actin-binding neuronal protein with various functions within the brain; however, its role in other tissues is unknown. Here, we describe the
Duo Wang et al.
International immunopharmacology, 84, 106510-106510 (2020-05-04)
Reports show that particulate matter (PM) is related to respiratory and cardiovascular diseases. We previously reported the biological effects of PM in vivo and the endocytosis of PM by primary neutrophils from mice. Cell lines can be used to elucidate
Banglao Xu et al.
Gut microbes, 13(1), 1968258-1968258 (2021-08-26)
Clostridioides difficile infection is currently the leading cause of nosocomial antibiotic-associated diarrhea and pseudomembranous colitis worldwide. Cathelicidins, a major group of natural antimicrobial peptides, have antimicrobial and immunomodulatory activities in Clostridioides difficile infection. Here, we have shown that cytokine IL-27
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.