Merck
8.00592
Phthalsäureanhydrid
for synthesis
Synonym(e):
Phthalsäureanhydrid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 G
€ 28,20
1 KG
€ 39,70
5 KG
€ 127,00
50 KG
€ 607,00
€ 28,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-607-5
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
580 °C
Wirksamkeit
1530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-10.5 % (v/v)
pH-Wert
2 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
285 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
131 °C
Übergangstemp.
flash point 152 °C
Löslichkeit
6 g/L (slow decomposition)
Dichte
1.527 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500‑700 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChIKey
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
7979958.007418.22002
solubility
6 g/L (slow decomposition)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.527 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
form
crystals
form
powder
form
powder
form
liquid
bp
285 °C/1013 hPa
bp
284 °C (lit.)
bp
350 °C/1.013 hPa
bp
250 °C
Anwendung
<ul>
<li><strong>Antibakterielle und zytotoxische Aktivität von Chitosan-Derivaten:</strong>Phthalsäureanhydrid-modifizierte Chitosan-Derivate weisen signifikante antibakterielle und zytotoxische Eigenschaften auf, was auf ihre mögliche Anwendung in medizinischen und pharmazeutischen Produkten hindeutet (Sousa et al., 2024).</li>
<li><strong>Heterodinukleare Polymerisationskatalysatoren:</strong> In der Forschungsarbeit wurden Al(III)/K(I)-Polymerisationskatalysatoren identifiziert, die Phthalsäureanhydrid für die Herstellung hochwertiger Polyesterpolyole nutzen und Fortschritte in der Polymersynthesetechnologie bieten (Shellard et al., 2024).</li>
<li><strong>Fortschrittliche Epoxidvitrimere:</strong> Phthalsäureanhydrid wurde für die Entwicklung und Synthese fortschrittlicher Epoxidvitrimere mit erhöhter Glasübergangstemperatur verwendet, welche für Anwendungen wichtig sind, die hochleistungsfähige duroplastische Polymere erfordern (Dai et al., 2023).</li>
<li><strong>Nachhaltige Alkydharze:</strong> Die Verwendung von Phthalsäureanhydrid bei der Herstellung von Alkydharzen aus biobasierten Ressourcen stellt einen bedeutenden Schritt hin zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Beschichtungsanwendungen dar (Dizman und Cerrahoğlu Kaçakgil, 2023).</li>
</ul>
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 98,0 %(m)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 129 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 133 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
152 °C - DIN 51758