Merck
8.18712
Hexamethylentetramin
for synthesis
Synonym(e):
Hexamethylentetramin, Hexamethylentetramin, Hexamin, Formin, Urotropin
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-905-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (perchloric acid titration)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Übergangstemp.
flash point 250 °C
Löslichkeit
soluble 895 g/L
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
797979398160H11300
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
soluble 895 g/L
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Anwendung
  • Elektrochemischer Nachweis von Mikroplastik: Hexamethylentetramin wird in einem neuartigen Sensordesign eingesetzt, bei dem Chitosan und Magnesiumoxid für den elektrochemischen Nachweis von Mikroplastik verwendet werden, wodurch die Möglichkeiten zur Umweltüberwachung verbessert werden (Noumani et al., 2024).
  • Neuartige Methoden der Nanopartikel-Synthese: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von Hexamethylentetramin bei der Herstellung monodisperser Ceroxid-Nanopartikel erläutert, was seinen Nutzen bei der präzisen Herstellung von Nanopartikeln belegt (Hastings et al., 2024).
  • Entwicklung bei mesoporösen Materialien: Eine Studie untersucht die Verwendung von Hexamethylentetramin bei der Selbstorganisation geordneter mesoporöser Nanofasern und trägt zu Fortschritten in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik bei (Peng et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf