Merck
8.18819
Triethoxymethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
250 ML
€ 78,30
€ 78,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
217-983-9
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
13.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
142 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-40 °C
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
175579339644246174
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
90%
assay
98%
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
142 °C/1013 hPa
bp
141-143 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
mp
<-40 °C
mp
-
mp
-
mp
-
vapor pressure
13.3 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup