Produktname
Millipore Express® SHC High Area, Cartridge, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materialien
polyethersulfone device
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤56.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.8 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Filterdurchm.
2.7 in. (6.9 cm)
Filtrationsfläche des Filters
1.0 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Cartridge Type: Liquid
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Rechtliche Hinweise
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.