Produktname
ChemiKine Brain-derived Neurotrophic Factor, Sandwich-ELISA, This ChemiKine Brain Derived Neurotrophic Factor, Sandwich ELISA is used to measure & quantify BDNF levels in Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
ChemiKine
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
1 of 4
Dieser Artikel | RAB0026 | CYT420 | AB1513 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... BDNF(627) | Gene Information human ... BDNF(627) | Gene Information - | Gene Information human ... BDNF(627) |
| species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat |
| manufacturer/tradename ChemiKine, Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ChemiKine, Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
Allgemeine Beschreibung
Testprinzip:
Beim ChemiKine BDNF-Assaysystem wird eine Mikrotiterplatte mit einem gegen den humanen BDNF generierten polyklonalen Kaninchenantikörper beschichtet und verwendet, um BDNF aus einer Probe zu gewinnen. Anschließend wird der gewonnene BDNF mit BDNF-spezifischen, an Biotin konjugierten monoklonalen Mäuseantikörpern nachgewiesen. Nach Zugabe des Streptavidin-Enzyms, des Substrats und der Stopplösung wird die BDNF-Konzentration ermittelt. Die Standardkurve zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen optischer Dichte (OD) und BDNF-Konzentration: d. h. je höher die OD, desto höher die BDNF-Konzentration in der Probe.
Anwendung:
Das ChemiKine BDNF-Kit ist zur Messung der BDNF-Konzentration in Zellkulturüberständen, Gewebehomogenaten und biologischen Flüssigkeiten (Serum-, Plasma- und serumfreien) Proben von Menschen und Ratten bestimmt. Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für zwei 96-Well-Immunoassay-Platten. Es wird empfohlen, die Wells für Proben und Standards in doppelter Ausführung zu analysieren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Anwendung
Neurowissenschaft
Angaben zur Herstellung
· Waschpuffer und Probenpuffer enthalten Thimerosal. Thimerosal ist bei Einatmung, Hautkontakt oder Verschlucken hochtoxisch. Thimerosal ist ein potenzielles Mutagen und muss entsprechend gehandhabt werden.
· Die bereitgestellten Anweisungen wurden zur Optimierung der Kitleistung konzipiert. Eine Abweichung von den Anweisungen kann zu einer suboptimalen Kitleistung und zur Generierung von unpräzisen Daten führen.
Sonstige Hinweise
Waschpufferkonzentrat: (Art.-Nr. 60245) Eine 100-ml-Flasche Konzentrat (10X).
Standard-/Probenverdünnung: (Art.-Nr. 60240) Eine 60-ml-Flasche (gebrauchsfertig).
BDNF-Standard (rekombinant, vom Menschen): (Art.-Nr. 60237) Zwei Fläschchen (lyophilisiert).
Biotinylierter monoklonaler Anti-Human-BDNF-Antikörper der Maus: (Art.-Nr. 60583) Ein 25-μl-Fläschchen.
Streptavidin-Enzym-Konjugat: (Art.-Nr. 60582) Ein 50-ml-Fläschchen an HRP konjugiertes Streptavidin.
TMB/E-Lösung: (Art.-Nr. 60096) Zwei 10-ml-Flaschen einer gebrauchsfertigen 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin-Lösung in einem proprietären Puffer mit Verstärker.
Stopplösung (Art.-Nr. 60260): Eine 22-ml-Flasche einer HCl-Lösung.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials