Größe auswählen
€ 776,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
Ratte-/Maus-Ghrelin-ELISA (aktiv), This Rat/Mouse Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
rat, mouse
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: 1-10%
intra-assay cv: 0.3-7%
(Serum)
inter-assay cv: 1-5%
intra-assay cv: 1-6%
(Plasma)
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | EZRGRT | EZGRA | EZGRT |
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human |
| input sample type serum | input sample type plasma (K2 EDTA) | input sample type plasma (K2 EDTA) | input sample type plasma (K2 EDTA) |
| assay range inter-assay cv: 1-10% | assay range - | assay range - | assay range - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) |
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet ein neues Ratte-/Maus-Ghrelin-ELISA-Kit (aktiv) zur Quantifizierung von aktivem Ghrelin in Serum und Plasmaproben von Ratten und Mäusen. Jedes Kit eignet sich zur Messung von 39 unbekannten Proben in zweifacher Ausführung.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Des-octanoyl-Ghrelin von der Ratte/Maus – 0 %
Ghrelin vom Hund (aktiv) – 111 %
Ghrelin vom Schwein (aktiv) – 98 %
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3