Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
152 mm , 6 in.
W
6 in.
depth
6 in.
weight
65 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| W 6 in. | W 8 in. | W 8 in. | W 8 in. |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C |
| weight 65 oz | weight 64 oz | weight 8 oz | weight 16 oz |
| H 6 in. , 152 mm | H 203 mm , 8 in. | H 1 in. , 25 mm | H 4 in. , 102 mm |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?