Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
13.2 in.
Breite
4.2 in.
Kerngröße
, polypropylene
Filtrationsfläche
0.57 m2
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
1 of 4
Dieser Artikel | KMP8G10TT1 | KMP8G10HH1 | KMP8G05TH1 |
|---|---|---|---|
| pore size 1.2/0.8 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size |
| product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 5 |
| technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
| filtration area 0.57 m2 | filtration area 0.57 m2 | filtration area 0.57 m2 | filtration area 0.29 m2 |
| matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES |
| sterility irradiated, non-sterile | sterility irradiated, non-sterile | sterility irradiated, non-sterile | sterility irradiated, non-sterile |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Fast flow and high throughput
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Verpackung
Sonstige Hinweise
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.