Merck
MFGL20GB3
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
Synonym(e):
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
MFGL20GB3
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung, Durapore® INLET: 1/2" Hose Barb OUTLET: 1/2" Hose Barb VENT: 1/8" Hose Barb
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
irradiated
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Millipak® Final Fill 200
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
5.7 in.
W
3.0 in.
filtration area
1000 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.