Merck
PLGC04310
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 10 kDa NMWCO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW, Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
material
regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diam.
44.5 mm
filter diam.
44.5 mm
filtration area
13.4 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
10 kDa NMWCO
shipped in
ambient
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PLGC02510PLGC06210PLGC07610
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
25 mm
filter diam.
63.5 mm
filter diam.
76 mm
filtration area
13.4 cm2
filtration area
4.1 cm2
filtration area
28.7 cm2
filtration area
41.8 cm2
General description
Filtercode: PLGC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Setzen Sie Ihre Amicon-Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Geschnittene Ultrafiltrationsmembranscheiben sind als Ultracel-regenerierte Cellulose und Biomax-Polyethersulfon (PES) erhältlich. Die Membranen sind in einer Reihe verschiedener Porengrößen und Durchmesser erhältlich.
Ultracell regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur von Ultracel-Membranen sichert die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina konzentrierterer Proben wie Serum, Plasma oder konditioniertem Gewebekulturmedium empfohlen.
Microfiltration Durapore geschnittene PVDF-Schreiben sind in Porengrößen zu 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale und Vorteile:
•Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Other Notes
Ersetzt: 13622
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.
Questions
  1. what is the maximum pressure the membrane (PLGC04310) can stand
    1 answer
    1. This product is not tested for pressure. It cannot function independently. The pressure rating is largely dependent on the holder that supports the membrane.