Merck
PLGC07610
Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 10 kDa NMWCO
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
76 mm
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PLGC02510PLGC04310PLGC06210
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
76 mm
filter diam.
25 mm
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
41.8 cm2
filtration area
4.1 cm2
filtration area
13.4 cm2
filtration area
28.7 cm2
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PLGC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Setzten Sie Ihre Amicon-Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Geschnittene Ultrafiltrationsmembranscheiben sind als Ultracel-regenerierte Cellulose und Biomax-Polyethersulfon (PES) erhältlich. Die Membranen sind in einer Reihe an verschiedenen Porengrößen & Durchmessern erhältlich.
Ultracell regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur von Ultracel-Membranen sichert die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Protein, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen konzentrierterer Proben wie Serum, Plasma oder konditioniertem Gewebekulturmedium empfohlen.
Microfiltration Durapore geschnittene PVDF-Schreiben sind in Porengrößen zu 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale & Vorteile:
•Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Anwendung
10 kDa NMWL, Ultracel regenerierte Cellulose, 76 mm Durchmesser
Sonstige Hinweise
Ersetzt: 13642
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jorune Sakalauskaite et al.
Journal of structural biology, 211(1), 107497-107497 (2020-03-30)
Molluscs, the largest marine phylum, display extraordinary shell diversity and sophisticated biomineral architectures. However, mineral-associated biomolecules involved in biomineralization are still poorly characterised. We report the first comprehensive structural and biomolecular study of Spondylus gaederopus, a pectinoid bivalve with a
André R A Marques et al.
Autophagy, 16(5), 811-825 (2019-07-10)
CTSD (cathepsin D) is one of the major lysosomal proteases indispensable for the maintenance of cellular proteostasis by turning over substrates of endocytosis, phagocytosis and autophagy. Consequently, CTSD deficiency leads to a strong impairment of the lysosomal-autophagy machinery. In mice
Verwandter Inhalt
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.