Merck
PM2547050
PTFE-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE für die Überwachung von PM2,5-Partikeln, PTFE, hydrophob, 2,0 µm, 47 mm, weiß, einfarbig, Polypropylenring, fortlaufende Seriennummer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PTFE-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm, Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
diam.
46.2 mm
filter diam.
46.2 mm
thickness
40 μm
matrix
Fluoropore®
pore size
2.0 μm pore size
shipped in
ambient
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
FHLP04700FALP09050FSLW03700
pore size
2.0 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
3.0 μm pore size, 85 % porosity
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
filter diam.
46.2 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
90 mm
filter diam.
37 mm
Application
Überwachung von PM2,5-Partikeln
General description
Filtertyp: Siebfilter
Partikel und Verunreinigungen in der Luft wirken sich auf das menschliche Kapital aus, die wertvollste natürliche Ressource. In der Erkenntnis, dass diese Ressource geschützt werden muss, überwachen Industrien, Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit die Umgebungsluft. Die Millipore-PTFE-Membran für die Überwachung von PM2,5-Partikeln wurde anhand von US-amerikanischen EPA-Teststandards entwickelt.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany