Fortfahren mit
68067
Candida-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
eCl@ss:
32160702
€ 68,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Candida spp.
General description
Ein Antibiotikasupplement empfohlen für die selektive Isolierung von Candida-Spezies aus gemischten Kulturen.
Application
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Gentamicin 50 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
730751713738390
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
powder, for Vibrio spp., suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
suitability
Candida spp.
suitability
Pseudomonas aeruginosa
suitability
Vibrio spp.
suitability
Campylobacter spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, food and beverages
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)