Merck
C0405000
Kampfer (racemisch)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Campher, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on, Kampfer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kampfer (racemisch), European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
API family
camphor
expl. lim.
3.5 %
manufacturer/tradename
EDQM
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
0207059520506148075
Campher (dl) primary reference standard
02070595
Campher (dl)
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Application
Camphor (racemic) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yali V Zhang et al.
Nature neuroscience, 16(10), 1468-1476 (2013-09-10)
Animals tend to reject bitter foods. However, long-term exposure to some unpalatable tastants increases acceptance of these foods. Here we show that dietary exposure to an unappealing but safe additive, camphor, caused the fruit fly Drosophila melanogaster to decrease camphor
I Jiménez-Díaz et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 936, 80-87 (2013-09-06)
UV-filters are widely used in many personal care products and cosmetics. Recent studies indicate that some organic UV-filters can accumulate in biota and act as endocrine disruptors, but there are few studies on the occurrence and fate of these compounds
Skrollan Stockinger et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 346-351 (2012-08-23)
Novel 3-(perfluoroalkanoyl)-(1R)-camphorate nickel complexes immobilized to poly(dimethylsiloxane) phases are presented. Immobilized 3-(perfluoroalkanoyl)-(1R)-camphorate nickel complexes with a trifluoromethyl (CF(3); nickel(II)-bis[(1R,4S)-3-trifluoromethanoyl-10-propylenoxycamphor]-polysiloxane Ni(tfpc)(2)@PS) and a heptafluoropropyl-substituent (C(3)F(7); nickel(II)-bis[(1R,4S)-3-heptafluorobutanoyl-10-propylenoxycamphor]-polysiloxane Ni(hfpc)(2)@PS) were synthesized, characterized and immobilized to polysiloxane. Ni(hfpc)(2)@PS was immobilized with a selector content
Hiroyuki Yamashita et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 70-80 (2012-08-22)
Although a number of studies have reported that cocrystals can form by heating a physical mixture of two components, details surrounding heat-induced cocrystal formation remain unclear. Here, we attempted to clarify the thermal behavior of a physical mixture and cocrystal
M Shehata et al.
Archives of toxicology, 86(9), 1423-1429 (2012-05-23)
Phenol has been traditionally used in dental treatment as a sedative for the pulp or as disinfectant for carious cavity and root canal. However, phenol is regarded as a mutagenic and carcinogenic agent and its use in dental practice is