Merck
PHR2881
Mineralöl
pharmaceutical secondary standard, reference material
Synonym(e):
Mineralöl
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1.5 ML
€ 142,00
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
pharmaceutical secondary standard
reference material
Agentur
traceable to USP 1443952
API-Familie
mineral oil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1.5 mL
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChIKey
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
M1180M8662M5904
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
-
grade
PCR Reagent
grade
for molecular biology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
traceable to USP 1443952
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
API family
mineral oil
API family
-
API family
-
API family
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
packaging
pkg of 1.5 mL
packaging
-
packaging
vial of 1.5 mL (Total volume 7.5 mL (5 vials))
packaging
-
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)