Merck
SMB00968
Steroid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonym(e):
Deuterated Steroids Standard mixture, Steroids mixture
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
liquid
Qualitätsniveau
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Steroid hormones are essential in numerous physiological processes including metabolism, homeostasis, development, growth, reproduction and energy metabolism. They also have profound roles in molecular and cellular mechanisms. Thus, an accurate quantitative or qualitative analysis is required for research purposes. This can be achieved by using stable isotope labeled steroid standards.
Anwendung
A method of choice for target or untargeted metabolomics analysis of different classes of steroid′s is Liquid Chromatography – Mass Spectrometry (LC-MS). For targeted or untargeted metabolomics overcoming ion suppression, ion variability and drifting signal are challenging aspects of analysis. Use of a deuterated steroids mixture could overcome those challenges.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Steroids standard mixture is dissolved in methanol. This mixture product is formulated for use as a concentration standard for high-throughput LC/MS metabolomic analysis.
  • All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
  • This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
  • Ideal for LC-MS studies as internal standards.
Analyt
Beschreibung
    Aldosterone-d7
    11-Deoxycortisol-d5
    Androstenedione-c3
    Aldosterone-d8
    Corticosterone-d4
    Allopregnanolone-d5
    Hydrocortisone Sulfate-d4
    Cortisone-d8
    Testosterone-d3
    Cortisol-d4
    5α-Dihydrotestosterone-d3
    Progesterone-d9
    17-OH progesterone-d8
    Dehydroepiandrosterone-d6 sulfate sodium salt
    Alle anzeigen (14)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dinesh K Barupal et al.
Metabolites, 9(5) (2019-05-28)
Mouse knockouts facilitate the study ofgene functions. Often, multiple abnormal phenotypes are induced when a gene is inactivated. The International Mouse Phenotyping Consortium (IMPC) has generated thousands of mouse knockouts and catalogued their phenotype data. We have acquired metabolomics data