Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Enthält
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
≤0.03% (water)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 319988 | 288306 | 496189 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% | assay ≥99.8% | assay ≥99% | assay ≥99.8% |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?