Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
compatibility
for use with CHO, and CHOZN® GS suspension cell lines
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL®Advanced HD Perfusion Medium has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in perfusion cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes..
- This medium was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical processes and product attributes such as titer, fold expansion, protein expression and glycosylation.
- While the medium was developed specifically for steady-state perfusion, it can also support other perfusion applications such as N-1, continuous fed-batch and production perfusion where cells are not bled.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description CHO Fed-batch Medium. | description CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| components L-glutamine: no | components L-glutamine: no | components glucose: yes | components glucose: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung