Fortfahren mit
BPS50030
HDAC Developer (2X)
Synonym(e):
buffers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105331
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates or assay kits. An appropriate fluorimetric substrate, comprising an acetylated lysine side chain, is first incubated with a sample containing HDAC activity (nuclear or cellular extract, purified enzyme, bead-bound immunocomplex, etc.). Deacetylation of the substrate sensitizes it so that, in a second step, treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore. Trichostatin A is included as an ′inhibitor stop′ for class I and II HDACs.Datasheet
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications and cell-based HDAC assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
A 2x concentrate. Product is to be used (undiluted) at 1:1 ratio with HDAC reaction.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles. Use product undiluted.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BPS53029SRP0306
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)