Fortfahren mit
BPS53029
Kinetic HDAC Assay Developer
Synonym(e):
buffers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105331
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
The Kinetic HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in Kinetic HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates. The developer sensitizes the deacetylated substrate so that subsequent treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore.
A 10x concentrate (1 ml) with 10 ml dilution buffer.
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Suitable for use with the Kinetic HDAC assay kits:
  • Kinetic HDAC1 Assay Kit
  • Kinetic HDAC2 Assay Kit
  • Kinetic HDAC3 Assay Kit
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Dilute 10x developer to 1x with dilution buffer before use. Add 50 µl 1x developer per 50 µl HDAC reaction (1:1, total volume 100 µl).
Other Notes
Avoid freeze/thaw cycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BPS50030MAK441
description
-
description
-
description
Sufficient for 400 fluorometric tests
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)