Merck
Zelllinie SH-SY5Y human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94030304, human nerve, Neuroblast
Synonym(e):
SHSY5Y Cells, SK-SH-SY5Y Cells, SY5Y Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zelllinie SH-SY5Y human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94030304, human nerve, Neuroblast
biological source
human nerve
packaging
tube of 5 μg 94030304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94030304-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Die humane Zelllinie SH-SY5Y wird für Neurotransmitter-Studien verwendet.
Die humane Zelllinie SH-SY5Y wird eingesetzt für:
  • die Untersuchung der eisenvermittelten Toxizität von Amyloid-β-Peptid[1]
  • die Untersuchung der Bedeutung von anionischer lumineszierender konjugierter Polythiophen(LCP)-Polythiophen-Essigsäure (PTAA) in der Vitalfärbung von Zellen[2]
  • die Untersuchung der Wirkung von Haloperidol auf Sigma-1-Rezeptoren in den Hirnzellen von Meerschweinchen und humanen Neuroblastomzellen[3]
Biochem/physiol Actions
Humanes Neuroblastom
SH-SY5Y ist eine dreifach geklonte Sublinie der per Knochenmarkbiopsie gewonnenen Linie SK-N-SH (Sigma-Katalognr. 86012802). SH-SY-5Y besitzt Dopamin-β-Hydroxylase-Aktivität und kann Glutamat in den Neurotransmitter GABA umwandeln. Führt bei Nacktmäusen innerhalb von ca. 3–4 Wochen zur Bildung von Tumoren. Bei zunehmender Anzahl der Passagen wurde ein Verlust von neuronalen Eigenschaften beobachtet. Deshalb wird empfohlen, spezifische Eigenschaften wie die Noradrenalinaufnahme oder neuronale Marker regelmäßig zu kontrollieren.
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Other Notes
  • DNA wird bei -70 °C gelagert
  • RNA wird bei -70 °C gelagert
  • Zelllinien werden bei -196 °C gelagert
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen& können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
Preparation Note
Hams F12:EMEM (EBSS) (1:1) + 2 mM Glutamin + 1 % nicht-essenzielle AminosäurenNEAA + 15 % Fötales Kälberserum FBS/FCS.
Sub-konfluente Kulturen (70–80 %) 1:10 bis 1:100 splitten, d. h. Einsäen von 1x1.000–1x10.000 Zellen/cm2 unter Verwendung von 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA; 5 % CO2; 37°C. Das Wiederanheften der Zellen kann langsam erfolgen, und sie können für mehrere Tage in Suspension bleiben. Bei zunehmender Anzahl der Passagen wurde ein Verlust von neuronalen Eigenschaften beobachtet. Deshalb wird empfohlen, spezifische Eigenschaften wie die Noradrenalinaufnahme oder neuronale Marker regelmäßig zu kontrollieren.
Packaging
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Has this SHSY-5Y cell line been verified as Mycoplasma negative?
    1 answer
    1. Yes, this cell line as supplied is verified as Mycoplasma negative by polymerase chain reaction (PCR), using Mycoplasma-specific PCR primers.
      Helpful?
  2. Hello, I would like to ask about this SH-SY5Y line (94030304). I am using them for testing proliferative capacity (pasage 14-16). If they are not differentiated, are they acting as neuronlike or more cancerous like? Thank you.
    1 answer
    1. Undifferentiated SH-SY5Y cells typically resemble immature catecholaminergic neurons. These cells are characterized by markers indicative of proliferation, such as proliferating cell nuclear antigen (PCNA), as well as by immature neuronal markers such as nestin. Evidence shows that through continuous subculture (or passaging), SH-SY5Y cells start to lose their neuronal characteristics and the potential to generate neurites. The consensus is that cells should be maintained below passage (P) 20. It is therefore important that you manage your stocks of the cell line appropriately. Typically, SH-SY5Y cells are supplied at around P12. It is recommended to subculture the cells at a ratio of 1:10 or higher, seeding at a maximum of 1E4 cells/cm2 and that cryopreserved working stocks of the cells be prepared within two passages of receipt (i.e. around 30 vials at P14). Using this strategy, splitting at a split ratio of 1:10, each vial of working stock would be capable of being expanded 1E6 (up to 1 million times) before the arbitrary P20 limit. Seeding at higher split ratios (up to 1:100) and lower seeding densities (as low as 1,000 cells/cm2) can further maximize the use of these cells.