Merck
EHU027401
MISSION® esiRNA
targeting human CD27
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting human CD27
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCATAGAAAGGCTGCTCAGTGTGATCCTTGCATACCGGGGGTCTCCTTCTCTCCTGACCACCACACCCGGCCCCACTGTGAGAGCTGTCGGCACTGTAACTCTGGTCTTCTCGTTCGCAACTGCACCATCACTGCCAATGCTGAGTGTGCCTGTCGCAATGGCTGGCAGTGCAGGGACAAGGAGTGCACCGAGTGTGATCCTCTTCCAAACCCTTCGCTGACCGCTCGGTCGTCTCAGGCCCTGAGCCCACACCCTCAGCCCACCCACTTACCTTATGTCAGTGAGATGCTGGAGGCCAGGACAGCTGGGCACATGCAGACTCTGGCTGACTTCAGGCAGCTGCCTGCCCGGACTCTCTCTACCCACTGGCCACCCCAAAGATCCCTGTGCAGCTCCGATTTTATTCGCATCCTTGTGATCTTCTCTGGAATGTTCCTTGTTTTCACCCTGGCCGGGGCCCTGTTCCTCCATCAACGAAGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... CD27(939), CD27(939)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU087121EHU004241EHU076411
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CD27(939), CD27(939)
Gene Information
human ... CD28(940), CD28(940)
Gene Information
human ... CDC27(996), CDC27(996)
Gene Information
human ... CD22(933), CD22(933)
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCATAGAAAGGCTGCTCAGTGTGATCCTTGCATACCGGGGGTCTCCTTCTCTCCTGACCACCACACCCGGCCCCACTGTGAGAGCTGTCGGCACTGTAACTCTGGTCTTCTCGTTCGCAACTGCACCATCACTGCCAATGCTGAGTGTGCCTGTCGCAATGGCTGGCAGTGCAGGGACAAGGAGTGCACCGAGTGTGATCCTCTTCCAAACCCTTCGCTGACCGCTCGGTCGTCTCAGGCCCTGAGCCCACACCCTCAGCCCACCCACTTACCTTATGTCAGTGAGATGCTGGAGGCCAGGACAGCTGGGCACATGCAGACTCTGGCTGACTTCAGGCAGCTGCCTGCCCGGACTCTCTCTACCCACTGGCCACCCCAAAGATCCCTGTGCAGCTCCGATTTTATTCGCATCCTTGTGATCTTCTCTGGAATGTTCCTTGTTTTCACCCTGGCCGGGGCCCTGTTCCTCCATCAACGAAGGA
esiRNA cDNA target sequence
AAAAACGGGGTTCAACTGTGATGGGAAATTGGGCAATGAATCAGTGACATTCTACCTCCAGAATTTGTATGTTAACCAAACAGATATTTACTTCTGCAAAATTGAAGTTATGTATCCTCCTCCTTACCTAGACAATGAGAAGAGCAATGGAACCATTATCCATGTGAAAGGGAAACACCTTTGTCCAAGTCCCCTATTTCCCGGACCTTCTAAGCCCTTTTGGGTGCTGGTGGTGGTTGGTGGAGTCCTGGCTTGCTATAGCTTGCTAGTAACAGTGGCCTTTATTATTTTCTGGGTGAGGAGTAAGAGGAGCAGGCTCCTGCACAGTGACTACATGAACATGACTCCCCGCCGCCCCGGGCCCACCCGCAAGCATTACCAGCCCTATGCCCCACCACGCGACTTCGCAGCCTATCGCTCCTGACACGGAC
esiRNA cDNA target sequence
CCCAAGAACCCTCTATGCAAATTTCACAGAGCCTCAGTTTTATTTGCAAATGAAAAATATAAGTCTGCTTTACAAGAACTTGAAGAATTGAAACAAATTGTTCCCAAAGAATCCCTCGTTTACTTCTTAATAGGAAAGGTTTACAAGAAGTTAGGTCAAACGCACCTCGCCCTGATGAATTTCTCTTGGGCTATGGATTTAGATCCTAAAGGAGCCAATAACCAGATTAAAGAGGCAATTGATAAGCGTTATCTTCCAGATGATGAGGAGCCAATAACCCAAGAAGAACAGATCATGGGAACAGATGAATCCCAGGAGAGCAGCATGACAGATGCGGATGACACACAACTTCATGCAGCTGAAAGTGATGAATTTTAACTTCTGGAAATCAGACTTTTACAACTGGATGTGTGACTAGTGCTGACGTGTTTCTTGTCCCTCTGTATACTGAGTCTTTACTCTTGAGCTGGCGGTGTCATCGTCCGTCACTTATACCATGAGTGTGCCACTTTCATTGGACCCTGACTGTATACAGAATGAAAGGCAGTGCAA
esiRNA cDNA target sequence
TCCCAGTGATGCCATAGTGAGGGAGGGGGACTCTGTGACCATGACCTGCGAGGTCAGCAGCAGCAACCCGGAGTACACGACGGTATCCTGGCTCAAGGATGGGACCTCGCTGAAGAAGCAGAATACATTCACGCTAAACCTGCGCGAAGTGACCAAGGACCAGAGTGGGAAGTACTGCTGTCAGGTCTCCAATGACGTGGGCCCGGGAAGGTCGGAAGAAGTGTTCCTGCAAGTGCAGTATGCCCCGGAACCTTCCACGGTTCAGATCCTCCACTCACCGGCTGTGGAGGGAAGTCAAGTCGAGTTTCTTTGCATGTCACTGGCCAATCCTCTTCCAACAAATTACACGTGGTACCACAATGGGAAAGAAATGCAGGGAAGGACAGAGGAGAAAGTCCACATCCCAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000139193
Ensembl | human accession no.
ENSG00000178562
Ensembl | human accession no.
ENSG00000004897
Ensembl | human accession no.
ENSG00000012124
NCBI accession no.
NM_001242
NCBI accession no.
NM_006139
NCBI accession no.
NM_001256
NCBI accession no.
NM_001771
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)