Merck
EHU054511
MISSION® esiRNA
targeting human IGFBP2
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCATGGCCTGTACAACCTCAAACAGTGCAAGATGTCTCTGAACGGGCAGCGTGGGGAGTGCTGGTGTGTGAACCCCAACACCGGGAAGCTGATCCAGGGAGCCCCCACCATCCGGGGGGACCCCGAGTGTCATCTCTTCTACAATGAGCAGCAGGAGGCTCGCGGGGTGCACACCCAGCGGATGCAGTAGACCGCAGCCAGCCGGTGCCTGGCGCCCCTGCCCCCCGCCCCTCTCCAAACACCGGCAGAAAACGGAGAGTGCTTGGGTGGTGGGTGCTGGAGGATTTTCCAGTTCTGACACACGTATTTATATTTGGAAAGAGACCAGCACCGAGCTCGGCACCTCCCCGGCCTCTCTCTTCCCAGCTGCAGATGCCACACCTGCTCCTTCTTGCTTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU131401EHU133731EHU039721
esiRNA cDNA target sequence
AAGCATGGCCTGTACAACCTCAAACAGTGCAAGATGTCTCTGAACGGGCAGCGTGGGGAGTGCTGGTGTGTGAACCCCAACACCGGGAAGCTGATCCAGGGAGCCCCCACCATCCGGGGGGACCCCGAGTGTCATCTCTTCTACAATGAGCAGCAGGAGGCTCGCGGGGTGCACACCCAGCGGATGCAGTAGACCGCAGCCAGCCGGTGCCTGGCGCCCCTGCCCCCCGCCCCTCTCCAAACACCGGCAGAAAACGGAGAGTGCTTGGGTGGTGGGTGCTGGAGGATTTTCCAGTTCTGACACACGTATTTATATTTGGAAAGAGACCAGCACCGAGCTCGGCACCTCCCCGGCCTCTCTCTTCCCAGCTGCAGATGCCACACCTGCTCCTTCTTGCTTT
esiRNA cDNA target sequence
CTGCCAAACTGCAACAAGAATGGATTTTATCACAGCAGACAGTGTGAGACATCCATGGATGGAGAGGCGGGACTCTGCTGGTGCGTCTACCCTTGGAATGGGAAGAGGATCCCTGGGTCTCCAGAGATCAGGGGAGACCCCAACTGCCAGATATATTTTAATGTACAAAACTGAAACCAGATGAAATAATGTTCTGTCACGTGAAATATTTAAGTATATAGTATATTTATACTCTAGAACATGCACATTTATATATATATGTATATGTATATATATATAGTAACTACTTTTTATACTCCATACATAACTTGATATAGAAAGCTGTTTATTTATTCACTGTAAGTTTATTTTTTCTACACAGTAAAAACTTGTACTATGTTAATAACTTGTCCTATGTCAATTTGTATATCATGAAACACTTCTCATCATATTGTATGTAAGTAATTGCATTTCTGCTCTTCCAAAGCTCC
esiRNA cDNA target sequence
ATGACACCTGGAAGCAGTCCACCCAGCGCCTGCGCAGGGGCCTGCCTGCCCTCCTGCGTGCCCGCCGGGGTCACGTGCTCGCCAAGGAGCTCGAGGCGTTCAGGGAGGCCAAACGTCACCGTCCCCTGATTGCTCTACCCACCCAAGACCCCGCCCACGGGGGCGCCCCCCCAGAGATGGCCAGCAATCGGAAGTGAGCAAAACTGCCGCAAGTCTGCAGCCCGGCGCCACCATCCTGCAGCCTCCTCCTGACCACGGACGTTTCCATCAGGTTCCATCCCGAAAATCTCTCGGTTCCACGTCCCCCTGGGGCTTCTCCTGACCCAGTCCCCGTGCCCCGCCTCCCCGAAACAGGCTACTCTCCTCGGCCCCCTCCATCGGGCTGAGGAAGCACAGCAGCATCTTCAAA
esiRNA cDNA target sequence
CATCACCCAGGTCAGCAAGGGCACCTGCGAGCAAGGTCCTTCCATAGTGACGCCCCCCAAGGACATCTGGAATGTCACTGGTGCCCAGGTGTACTTGAGCTGTGAGGTCATCGGAATCCCGACACCTGTCCTCATCTGGAACAAGGTAAAAAGGGGTCACTATGGAGTTCAAAGGACAGAACTCCTGCCTGGTGACCGGGACAACCTGGCCATTCAGACCCGGGGTGGCCCAGAAAAGCATGAAGTAACTGGCTGGGTGCTGGTATCTCCTCTAAGTAAGGAAGATGCTGGAGAATATGAGTGCCATGCATCCAATTCCCAAGGACAGGCTTCAGCATCAGCAAAAATTACAGTGGTTGATGCCTTACATGAAATACCAGTGAAAAAAGGTGAAGGTGCCGAGCTATA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115457
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146678
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167244
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163453
Gene Information
human ... IGFBP2(3485), IGFBP2(3485)
Gene Information
human ... IGFBP1(3484), IGFBP1(3484)
Gene Information
human ... INS-IGF2(3481), IGF2(3481)
Gene Information
human ... IGFBP7(3490), IGFBP7(3490)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Z-S Yuan et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 21(22), 5072-5080 (2017-12-12)
Gliomas are accompanied with high mortality owning to their invasive peculiarity and vulnerability to drug resistance. miR-21 is a vital oncogenic miRNA that regulates drug resistance of tumor cells. This study aims to elucidate the function of miR-21 in human
Hiromichi Katayama et al.
Scientific reports, 7(1), 12016-12016 (2017-09-22)
Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most lethal urologic cancers. About one-third of RCC patients already have distal metastasis at the time of diagnosis. There is growing evidence that Hox antisense intergenic RNA (HOTAIR) plays essential roles in
S W Yau et al.
International journal of obesity (2005), 39(5), 770-781 (2014-11-06)
IGF-binding protein (IGFBP)-2 is the principal IGFBP produced by white adipocytes during adipogenesis, and circulating levels are reduced in obesity. Overexpression of IGFBP-2 in transgenic mice prevents obesity, but depot-specific effects of IGFBP-2 on adipo/lipogenesis are unknown. The present study
Steven W Yau et al.
Endocrinology, 155(6), 2133-2143 (2014-03-25)
Leptin is produced from white adipose tissue and acts primarily to regulate energy balance. Obesity is associated with leptin resistance and increased circulating levels of leptin. Leptin has recently been shown to influence levels of IGF binding protein-2 (IGFBP-2), a