Merck
EHU092821
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM69
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting human TRIM69
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTCTGGCATGGTGACATTAAGAAGATAATGCCTGATGATCCTGAGAGGTTTGACTCAAGTGTGGCTGTACTGGGCTCAAGAGGCTTCACCTCTGGAAAGTGGTACTGGGAAGTAGAAGTAGCAAAGAAGACAAAATGGACAGTTGGAGTTGTCAGAGAATCCATCATTCGGAAGGGCAGCTGTCCTCTAACTCCTGAGCAAGGATTCTGGCTTTTAAGACTAAGGAACCAAACTGATCTAAAGGCTCTGGATTTGCCTTCTTTCAGTCTGACACTGACTAACAACCTCGACAAGGTGGGCATATACCTGGATTATGAAGGAGGACAGTTGTCCTTCTACAATGCTAAAACCATGACTCACATTTACACCTTCAGTAACACTTTCATGGAGAAACTTTATCCCTACTTCTGCCCCTGCCTTAAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU019021EHU127251EHU038421
esiRNA cDNA target sequence
CGTCTGGCATGGTGACATTAAGAAGATAATGCCTGATGATCCTGAGAGGTTTGACTCAAGTGTGGCTGTACTGGGCTCAAGAGGCTTCACCTCTGGAAAGTGGTACTGGGAAGTAGAAGTAGCAAAGAAGACAAAATGGACAGTTGGAGTTGTCAGAGAATCCATCATTCGGAAGGGCAGCTGTCCTCTAACTCCTGAGCAAGGATTCTGGCTTTTAAGACTAAGGAACCAAACTGATCTAAAGGCTCTGGATTTGCCTTCTTTCAGTCTGACACTGACTAACAACCTCGACAAGGTGGGCATATACCTGGATTATGAAGGAGGACAGTTGTCCTTCTACAATGCTAAAACCATGACTCACATTTACACCTTCAGTAACACTTTCATGGAGAAACTTTATCCCTACTTCTGCCCCTGCCTTAAT
esiRNA cDNA target sequence
TGAGCCAGAAGTTTGACACGTTGTATGCCATCCTGGATGAGAAGAAAAGTGAGTTGCTGCAGCGGATCACGCAGGAGCAGGAGAAAAAGCTTAGCTTCATCGAGGCCCTCATCCAGCAGTACCAGGAGCAGCTGGACAAGTCCACAAAGCTGGTGGAAACTGCCATCCAGTCCCTGGACGAGCCTGGGGGAGCCACCTTCCTCTTGACTGCCAAGCAACTCATCAAAAGCATTGTGGAAGCTTCCAAGGGCTGCCAGCTGGGGAAGACAGAGCAGGGCTTTGAGAACATGGACTTCTTTACTTTGGATTTAGAGCACATAGCAGACGCCCTGAGAGCCATTGACTTTGGGACAGATGAGGAAGAGGAAGAATTCATTGAAGAAGAAGATCAGGAAGAGGAAGAGTCCACAGAAGGGAAGGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
GCATGGGGTGTTCAGACTTTCACCTCGGGCAAATATTACTGGGAGGTCCATGTAGGGGACTCCTGGAATTGGGCTTTTGGTGTCTGTAATATGTATCGGAAAGAGAAGAATCAGAATGAGAAGATAGATGGAAAGGCGGGACTCTTTCTTCTTGGGTGTGTTAAGAATGACATTCAATGCAGTCTCTTTACCACCTCCCCACTTATGCTGCAATATATCCCAAAACCTACCAGCCGAGTAGGATTATTCCTGGATTGTGAGGCTAAGACTGTGAGCTTTGTTGATGTTAATCAAAGCTCCCTAATATACACCATCCCTAATTGCTCTTTCTCACCTCCTCTCAGGCCTATCTTTTGCTGTATTCACTTCTGACCAGAGACAAATCAGAAATGTGTTCACATGCTGTGGGAACCCCTTTATCCCAGGAA
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAAAGGAAACGAACTGCCACCTGGAAGCAGGTGGAAACCCGAAAACAGAGTATTGTATGGGAGTTTGAAAAATACCAGCGATTACTAGAGAAAAAGCAGCCACCACATCGGCAGCTGGGGGCAGAGGTAGCAGCAGCTCTGGCCAGCCTACAGCGGGAGGCAGCGGAGACCATGCAGAAACTGGAGTTGAACCATAGCGAGCTCATCCAGCAGAGCCAGGTCCTGTGGAGGATGATTGCAGAGTTGAAAGAGAGGTCGCAGAGGCCTGTCCGCTGGATGTTGCAGGATATTCAGGAAGTGTTAAACAGGAGCAAATCTTGGAGCTTGCAGCAGCCAGAACCAATCTCCCTGGAGTTGAAGACAGATTGCCGTGTGCTGGGGCTAAGAGAGATCCTGAAGACTTATGCAGCTGATGTGCGCTTGGATCCAGATACTGCTTACTCCCGTCTCATCGTGTCTGAGGA
Gene Information
human ... TRIM69(140691), TRIM69(140691)
Gene Information
human ... TRIM63(84676), TRIM63(84676)
Gene Information
human ... TRIM49(57093), TRIM49(57093)
Gene Information
human ... TRIM68(55128), TRIM68(55128)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185880
Ensembl | human accession no.
ENSG00000158022
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168930
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167333
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_080745
NCBI accession no.
NM_032588
NCBI accession no.
NM_020358
NCBI accession no.
NM_018073
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)