Merck
EMU024941
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nuf2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting mouse Nuf2
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGGAGGACCTTGTTGAGCCTTTCCTGCGTCTACAGAGGTCTGTGGTTTCTTGAAACACAGGAAGCAACAATACTCAGGGAGGAGACTCCCATAATGGAAACTTTGTCATTCCCCAGATACAATGTAGCTGAGCTTGTGGTTCATATTCGCAATAAATTATTAACAGGAGCAGATGGCAAAAACCTCTCGAAGAGCGATTTTCTTCCAAATCCGAAGTCTGATGTCTTGTACATGATTTACATGAAAGCCTTACAGTTAGTGTATGGAGTCCGGCTGGAGCACTTCTACATGATGCCGATGAACATAGAAGTCACATATCCACATTTAATGGAGGGCTTCTTACCAGTCAGAAGTTTGTTCTTTTACATGGATTCCTTTATGCCCATTTGCCGGGTGAATGACTTTGAGATTGTCGACATTCTTAATCCAAGAACAAACCGGACAAGTCGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU091561EMU003431EMU046461
Gene Information
mouse ... NUF2(66977), Nuf2(66977)
Gene Information
mouse ... NUTF2(68051), Nutf2(68051)
Gene Information
mouse ... CNTNAP2(66797), Cntnap2(66797)
Gene Information
mouse ... NDUFC1(66377), Ndufc1(66377)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026683
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000008450
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039419
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037152
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGGAGGACCTTGTTGAGCCTTTCCTGCGTCTACAGAGGTCTGTGGTTTCTTGAAACACAGGAAGCAACAATACTCAGGGAGGAGACTCCCATAATGGAAACTTTGTCATTCCCCAGATACAATGTAGCTGAGCTTGTGGTTCATATTCGCAATAAATTATTAACAGGAGCAGATGGCAAAAACCTCTCGAAGAGCGATTTTCTTCCAAATCCGAAGTCTGATGTCTTGTACATGATTTACATGAAAGCCTTACAGTTAGTGTATGGAGTCCGGCTGGAGCACTTCTACATGATGCCGATGAACATAGAAGTCACATATCCACATTTAATGGAGGGCTTCTTACCAGTCAGAAGTTTGTTCTTTTACATGGATTCCTTTATGCCCATTTGCCGGGTGAATGACTTTGAGATTGTCGACATTCTTAATCCAAGAACAAACCGGACAAGTCGT
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTTCCGTTCCAGAAAATTCAGCATAGCATCACGGCGCAGGACCACCAGCCTACACCAGATAGCTGCATCATCAGCATGGTTGTGGGCCAGCTCAAGGCTGATGAAGATCCCATCATGGGTTTCCACCAGATGTTTCTATTAAAGAACATCAACGATGCTTGGGTTTGCACCAATGACATGTTCAGGCTTGCCCTGCACAACTTCGGCTGACCTCCTCCTGGCCACAGTCACGCTGTTTCCTCCTCCCTCTTCCCAATCCTAGCTCACTCCTCCAGATGCTCCAAATATCATACACAAACGAGCAGGGCCGAGGCGGGAGCGGGTGCAGGGCGCTTCTGTCACCACGGTGTTGTGCATGATGTTTGGATGCTAGACTAGTCGCATCTGACAGGAAGTTTGTGTTGTACCAGCGCAT
esiRNA cDNA target sequence
CACACCTGAGCAAGCTGAAAGAAAGAGAAACGGGAAAAATCGACCAAGAAATTCACAAATACAACACCCCAGGCTTCACAGGCTGCCTGTCCAGAGTCCAGTTCAACCACATCGCCCCTCTCAAGGCAGCCTTGAGACAGACAAACGCCTCAGCCCACGTGCACATTCAGGGTGAGCTGGTGGAATCTAACTGCGGGGCCTCCCCACTGACGCTTTCCCCCATGTCTTCAGCCACTGACCCTTGGCACCTAGATCACTTGGATTCAGCCAGTGCTGATTTCCCATATAACCCAGGACAAGGCCAAGCTATAAGAAATGGAGTCAACAGAAACTCAGCTATCATTGGAGGGGTCATCGCTGTGGTGATTTTCACCATCCTCTGCACCCTGGTCTTCCTCATCCGGTA
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTGCGGAACAAGATGGCGCCGTCCGTAGTGCTGCGCTCGTTTTCGCGGCTGCTGGCCCCCGCCCGGCTGCCGAGCTGCTCTTCAACACGGTCGAAGTTCTATGTCCGGGAGCCAGTCAATGCCAAACCTAACTGGTTGGCAGTTGGACTGTCCGTGGGCGCCTCGGTTTTCATGTGGATTTATCTCATCCAAACACACAATGAAGATGTTTTGGAGTATAAAAGAAGAAATGGATTGGAATAAACTTTGGAAATAATACAGTCAGCTTCATGTGATGATCACAGTCCTTCCTCTGGATTCACCCTCAGTGACGGATGTGAGAAAAGAGTTACATGCGAATATGAGTCAGTCAACACGTTTTGCATGGTTAAGTTAAAGAAATAAAAATACTCGCGCTCCTC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)