Merck
EMU076061
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tuba4a
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
EMU076061-20UG
€ 212,00
EMU076061-50UG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTTGTGGACCTGGAGCCTACTGTAATCGATGAGATCCGAAATGGCCCATACCGTCAGCTCTTCCACCCAGAGCAGCTTATCACTGGGAAAGAAGATGCAGCCAACAACTATGCCCGTGGTCATTACACCATTGGCAAGGAGATCATCGACCCAGTGCTGGACCGGATCCGCAAGCTGTCTGATCAGTGCACAGGACTTCAGGGCTTCCTAGTATTCCACAGCTTTGGAGGGGGCACCGGCTCTGGCTTCACCTCTCTGCTGATGGAGCGGCTTTCTGTTGACTATGGCAAAAAGTCCAAGCTGGAATTCTCCATCTACCCAGCCCCCCAAGTGTCCACGGCTGTAGTGGAGCCCTACAACTCCATCCTGACCACCCATACCACCCTGGAACACTCAGACTGTGCCTTCATGGTGGACAACGAAGCCATTTATGATATCTGCCGCCG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU150831EMU194301EMU094831
esiRNA cDNA target sequence
TTTGTGGACCTGGAGCCTACTGTAATCGATGAGATCCGAAATGGCCCATACCGTCAGCTCTTCCACCCAGAGCAGCTTATCACTGGGAAAGAAGATGCAGCCAACAACTATGCCCGTGGTCATTACACCATTGGCAAGGAGATCATCGACCCAGTGCTGGACCGGATCCGCAAGCTGTCTGATCAGTGCACAGGACTTCAGGGCTTCCTAGTATTCCACAGCTTTGGAGGGGGCACCGGCTCTGGCTTCACCTCTCTGCTGATGGAGCGGCTTTCTGTTGACTATGGCAAAAAGTCCAAGCTGGAATTCTCCATCTACCCAGCCCCCCAAGTGTCCACGGCTGTAGTGGAGCCCTACAACTCCATCCTGACCACCCATACCACCCTGGAACACTCAGACTGTGCCTTCATGGTGGACAACGAAGCCATTTATGATATCTGCCGCCG
esiRNA cDNA target sequence
TTTCCACTGCTGTGGTTGAGCCCTACAATTCCATCCTCACCACCCACACCACCCTGGAGCACTCTGATTGTGCCTTCATGGTAGACAATGAGGCCATCTATGACATCTGTCGTAGAAACCTCGACATTGAGCGCCCAACCTACACCAACCTTAACCGCCTTATTAGCCAGATTGTGTCTTCCATCACTGCTTCCCTCAGATTTGATGGGGCCCTGAATGTTGATCTGACAGAATTCCAGACCAACCTGGTACCCTACCCTCGCATCCACTTCCCTCTGGCCACTTATGCCCCTGTCATCTCTGCTGAGAAAGCCTACCATGAGCAGCTTACAGTAGCAGAGATCACCAATGCCTGCTTTGAGCCAGCCAACCAGATGGTGAAATGTGACCCTCGCCATGGTAAATACATGGCTTGCTGCCTGCTGTACCGTGGTGATGTGGTTCCCAAAGATGTCAATGCTGCCATTGCCACCATCAAGACCAAGCGTACCATCCAGTTTGTGGACTGGT
esiRNA cDNA target sequence
TCGTGGCCACTACACCATTGGCAAGGAGATCATTGACCTTGTCCTGGACAGGATTCGCAAGCTGGCTGACCAGTGCACAGGTCTCCAGGGCTTCTTGGTTTTCCACAGCTTTGGCGGGGGAACTGGCTCTGGCTTCACCTCCCTGCTGATGGAGCGGCTCTCTGTGGATTACGGAAAGAAGTCCAAGCTGGAGTTCTCCATTTACCCAGCCCCCCAGGTTTCCACTGCTGTGGTTGAGCCCTACAATTCCATCCTCACCACCCACACCACCCTGGAGCACTCTGATTGTGCCTTCATGGTAGACAATGAGGCCATCTATGATATCTGTCGTAGAAACCTCGACATTGAGCGCCCAACCTACACTAACCTAAACAGGTTGATAGGTCAAATTGTGTCTTCCATCACTGCTTCCCTCAGATTTGATGGGGCCCTGAATGTTGATCTGACAGAATTCCAGACCAACCTGGTACCCTACCCTCGTATCCACTTCCCTCTGGCCACTTATGCCCC
esiRNA cDNA target sequence
AGATTGTCGACCTGGTCCTGGATCGAATCCGAAAGCTGGCCGATCTGTGCACGGGACTGCAGGGCTTCCTCATCTTCCACAGCTTTGGAGGAGGCACAGGGTCTGGGTTTGCATCGCTGCTGATGGAGCGGCTTTCAGTGGACTATGGCAAGAAGTCCAAGCTGGAGTTTGCCATCTACCCAGCCCCCCAGGTTTCTACAGCGGTCGTGGAGCCTTACAACTCCATCCTGACCACGCACACCACCCTGGAGCATTCCGACTGTGCTTTCATGGTGGATAACGAAGCCATCTACGACATCTGCCGGCGCAACCTGGATATTGAACGTCCCACATACACCAACCTCAATCGTCTGATTGGGCAGATTGTGTCGTCCATTACAGCCTCCCTGAGGTTTGATGGCGCCCTGAATGTGGACTTAACAGAATTCCAGACCAACCTGGTGCCATAC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026202
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000043091
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000072235
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000067702
Gene Information
mouse ... TUBA4A(22145), Tuba4a(22145)
Gene Information
mouse ... TUBA1C(22143), Tuba1c(22146)
Gene Information
mouse ... TUBA1A(22142), Tuba1a(22142)
Gene Information
mouse ... TUBA3A(22144), Tuba3a(22144)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_009447
NCBI accession no.
NM_009448
NCBI accession no.
NM_011653
NCBI accession no.
NM_009446
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)