Merck
EMU089701
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glis3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting mouse Glis3
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAAGGCAGCTGCAACAATCTAGTGGTCACCAGCAGTCCCATGATGGTTCAGCGACTGGGACCCATTTCACCTCCAGCAAGCCAGGTCTCCACAGCATGCAAGCAGATCAGTCCTAGCTTACCGAGGGCAGTGAATGCAGCCAACCTGAATAGACCTCCTTCAGATACCAGGTCCGTTATTTTGCAAGAGTCTCTGGTGTCCACGACTTTGAGTCTGACAGAGAGTCAATCAGCCTTGAGTGTGAAGCAAGAGTGGTCTCAGAGCTACAGGGCTTTCCCTTCACTTTCATCCAGCCACAGTTCCCAGAATGGCACGGACCTAGGGGACCTTCTTAGCTTGCCTCCAGGCACGCCAGTGTCTGGCAACAGCGTCTCCAACTCGTTGCCACCCTACCTTTTCGGCATGGAAAATAGCCACTCTCCTTACCCTAGCCCTCGGCACTCAGCAACCAGGGCCCACTCCACCCGCTCTAAGAAGAGAGCATTGTCCTTGTCGCCACTGTCAGATGGCATCGGGATCGACTTCAACACTATCATCCGTACTTCACCCACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU071941EMU032361EMU033201
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000052942
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034762
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000010453
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026123
esiRNA cDNA target sequence
AAAGGCAGCTGCAACAATCTAGTGGTCACCAGCAGTCCCATGATGGTTCAGCGACTGGGACCCATTTCACCTCCAGCAAGCCAGGTCTCCACAGCATGCAAGCAGATCAGTCCTAGCTTACCGAGGGCAGTGAATGCAGCCAACCTGAATAGACCTCCTTCAGATACCAGGTCCGTTATTTTGCAAGAGTCTCTGGTGTCCACGACTTTGAGTCTGACAGAGAGTCAATCAGCCTTGAGTGTGAAGCAAGAGTGGTCTCAGAGCTACAGGGCTTTCCCTTCACTTTCATCCAGCCACAGTTCCCAGAATGGCACGGACCTAGGGGACCTTCTTAGCTTGCCTCCAGGCACGCCAGTGTCTGGCAACAGCGTCTCCAACTCGTTGCCACCCTACCTTTTCGGCATGGAAAATAGCCACTCTCCTTACCCTAGCCCTCGGCACTCAGCAACCAGGGCCCACTCCACCCGCTCTAAGAAGAGAGCATTGTCCTTGTCGCCACTGTCAGATGGCATCGGGATCGACTTCAACACTATCATCCGTACTTCACCCACA
esiRNA cDNA target sequence
CAAGGCAGTTTCCATTCCATCCAGAACTGCTTCCCCTACGCTGACTGCTACCGGGCCACTGAGCCAGCAGCCTCCAGGGATGGACTGGTGGGTGATGCCCACGGTTTCAACCCCTTGCGACCCAGCACATACTCCAGCCTCAGCACACCTTTATCCGCACCAGGCTACGAGACCCTGGCAGAAACGCCGTGTCCCCCAGCGCTGCAGCCACAGCCAGCTGAAGACCTGGTACCTAGTGGTCCTGAGGACTGTGGCTTCTTCCCCAATGGGGCCTTTGACCACTGTCTGAGTCACATCCCGTCCATCTACACTGACACCTGAAGGAAGGGGCGCTGCTCTGCCTGCCTGCCTGGCTCCTGAGCTACTTCACCTACCTGCCATCTGCTGGTGCTTCCCACACGGGGCAGCAAGGCCACACCACAGGGTACTTCC
esiRNA cDNA target sequence
GCAGTCTCAGCTCTCCTGCTTAGGCAAGGTCATCCCTGTAGCGACCCATCTACTGAACAATGGCAGTGGGGTAGGAGTTCTGCAGTGCCTCGAACACATGATTGGGGCCGTGAGAAGCAAAGTGCTAGAGATTCACAGCCATTTCCCACACAAACCCATCATCCTGATTGGATGGAATACGGGAGCTTTGGTGGCCTGTCATGTGTCTGTGATGGAGTACGTCACTGCTGTTGTCTGCCTTGGGTTTCCTCTGCTTACTGTGGATGGACCCAGGGGGGATGTGGACGATCCCCTCCTGGACATGAAGACTCCAGTCCTCTTCGTCATTGGTCAGAATTCTCTACAGTGTCACCCTGAAGCCATGGAGGACTTCCGGGAAAAGATTCGAGCAGAAAATAGCTTGGTGGTGGTTGGGGGAGCTGATGATAATCTCAGAATAAGCAAAGCAAAGAAGAAATCAGAGGGCCTGACTCAGA
esiRNA cDNA target sequence
AGCGGTACCGAGACAATGACAGTGACCTGGCTCTGGGCATGCTCGCCGGGGCAGCCACCGGCATGGCCCTGGGCTCTCTGTTCTGGGTCTTCTAGAGCCTTCAACATTTTCTGTGCATAGCTTCTGTTAGTCCTGTGTGCAGTAATTTGATTTGCAGGGCATTTCTGTTTGTGACAAGTGTCTTTCATAATAATTTAAATAGTTCTTTTGAAGGTGGTAATCTAATAATTGTGACTGACCTGCATGGTACCACAAAGAAAGCCCGAGGTATGCTGTGAGTGAGAGCCTGAGTCCTTCCGGGTACTAGCTTGCACCAAGTCTTTCTTAGGGACTTTTGGATGGCTTTATGTAAACACACCCAGTTAAATGGGCAATTTCCGTCCAGTTAGGTGCAGTGTTGAATTAAGGGATGGCTTTCCTTGCTATGCCAATACTAATACTGCTGATGGAGGAAGATGTGTGCAAGTGTGGTGAGGAGA
Gene Information
mouse ... GLIS3(226075), Glis3(226075)
Gene Information
mouse ... GLIS1(230587), Glis1(230587)
Gene Information
mouse ... KANSL3(226976), 4632411B12Rik(226976)
Gene Information
mouse ... PLEKHB2(226971), Plekhb2(226971)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_175459
NCBI accession no.
NM_147221
NCBI accession no.
NM_172652
NCBI accession no.
NM_145516
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)