Merck
EMU199441
MISSION® esiRNA
targeting mouse Grm2
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCCCTAGAGAGCGTGGTGGCAGGCAGTGAAAGGGCTGCCGAGGGCGCCATCACCATTGAGCTGGCCTCCTACCCCATCAGTGACTTTGCCTCCTACTTCCAGAACTTGGATCCCTGGAACAACAGCAGGAACCCTTGGTTCCGTGAGTTCTGGGAGGAGAGGTTCCGTTGCAGCTTCCGGCAGCGAGACTGCGCCGCCCACTCTCTGCGGGCCGTACCCTTTGAACAGGAGTCAAAGATCATGTTTGTGGTCAATGCCGTGTATGCCATGGCCCACGCTCTGCACAACATGCACCGTGCCCTCTGTCCCAACACCACCCGCCTCTGCGATGCCATGAGACCTGTCAATGGGCGCCGCCTCTACAAGGACTTCGTGCTCAATGTCAAGTTTGATGCCCCCTTCCGCCCAGCAGATACCGACGACGAGGTCCGCTTTGACCGCTTTGGAGATGGTATTGGCCGCTACAACATCTTCACCTATCTGCGGGCAGGCAATGGGCGCTATCGCTA
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU002201EMU031171EMU168421
esiRNA cDNA target sequence
GGCCCTAGAGAGCGTGGTGGCAGGCAGTGAAAGGGCTGCCGAGGGCGCCATCACCATTGAGCTGGCCTCCTACCCCATCAGTGACTTTGCCTCCTACTTCCAGAACTTGGATCCCTGGAACAACAGCAGGAACCCTTGGTTCCGTGAGTTCTGGGAGGAGAGGTTCCGTTGCAGCTTCCGGCAGCGAGACTGCGCCGCCCACTCTCTGCGGGCCGTACCCTTTGAACAGGAGTCAAAGATCATGTTTGTGGTCAATGCCGTGTATGCCATGGCCCACGCTCTGCACAACATGCACCGTGCCCTCTGTCCCAACACCACCCGCCTCTGCGATGCCATGAGACCTGTCAATGGGCGCCGCCTCTACAAGGACTTCGTGCTCAATGTCAAGTTTGATGCCCCCTTCCGCCCAGCAGATACCGACGACGAGGTCCGCTTTGACCGCTTTGGAGATGGTATTGGCCGCTACAACATCTTCACCTATCTGCGGGCAGGCAATGGGCGCTATCGCTA
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAACATGGCGGATAGACTCACTCAGCTGCAGGACGCTGTGAACTCGCTTGCAGATCAGTTTTGTAATGCCATTGGTGTATTACAGCAGTGTGGTCCTCCTGCCTCTTTTAGTAACATTCAAACAGCAATTAATAAAGATCAACCAGCCAATCCTACAGAAGAGTATGCTCAGCTTTTTGCAGCACTGATTGCACGAACAGCAAAAGATATTGATGTTTTGATAGATTCCTTACCCAGTGAAGAGTCTACAGCTGCTTTACAGGCTGCTAGCTTATATAAGCTAGAAGAAGAAAATCACGAAGCTGCTACATGTCTGGAGGATGTTGTTTATCGAGGAGACATGCTTCTGGAGAAGATCCAAAGTGCACTTGCTGACATTGCACAGTCACAGCTGAAGACCA
esiRNA cDNA target sequence
CGTGGGAAACATCCCTTATGAAGCTACTGAAGAACAACTGAAGGACATTTTCTCTGAGGTTGGGCCTGTTGTTAGTTTCAGATTGGTATACGATAGGGAGACAGGAAAACCAAAGGGCTATGGCTTCTGCGAGTACCAAGACCAAGAGACAGCACTTAGTGCCATGCGGAACTTGAATGGGCGTGAATTCAGCGGGAGAGCACTTCGAGTGGATAATGCTGCCAGTGAAAAGAACAAGGAGGAACTGAAGAGCCTTGGCACTGGTGCACCTGTCATAGAGTCACCTTATGGAGAAAGCATCAGCCCTGAGGATGCCCCTGAATCCATTAGCAAAGCAGTTGCCAGTCTTCCACCAGAACAGATGTTTGAGTTGATGAAACAAATGAAGCTCTGTGTCCAGAATAGTCCCCAGGAAGCACGAAACATGTTGCTTCAGAATCCACAGCTGGCTTATGCTTTGTTGCAAGCACAG
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGCTGTCGGTGGGATTACAATCAAGCTCCAGTCTCCTGATGTCAAGTGGTTTGATGATTATTATCTGAAGCTCCGGCCAGAAACAAACCTCAGAAACCCTTGGTTTCAAGAATTTTGGCAGCATCGTTTTCAGTGCCGGCTAGAAGGGTTTGCACAGGAGAACAGCAAGTACAACAAGACTTGCAACAGTTCTCTAACTCTGAGAACGCATCATGTTCAAGATTCCAAAATGGGATTTGTGATCAATGCAATCTATTCTATGGCTTATGGGCTCCACAACATGCAGATGTCCCTGTGTCCAGGCTATGCAGGCCTCTGTGATGCAATGAAGCCAATTGATGGGCGGAAACTTTTGGACTCCCTGATGAAAACCAACTTTACTGGAGTTTCCGGAGATATGATTCTATTTGATGAAAATGGAGACTCTCCAGGAAGGTATGAAATAATGAATTTCAAGGAAATGGGAAAAGATTATTTTGATTACATCAATGTTGGAAGTTGGGACAATGG
Gene Information
mouse ... GRM2(108068), Grm2(108068)
Gene Information
mouse ... MED21(108098), Med21(108098)
Gene Information
mouse ... CSTF2(108062), Cstf2(108062)
Gene Information
mouse ... GRM5(108071), Grm5(108071)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023192
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030291
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031256
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000049583
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)