Merck
EMU219301
MISSION® esiRNA
targeting mouse SF1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting mouse SF1
form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGTCCCCTTCCCCTGAACCAATCTACAACAGCGAGGGGAAGCGGCTTAACACTCGAGAGTTCCGTACCCGCAAAAAGCTTGAAGAGGAGCGGCACACCCTTATTACAGAGATGGTTGCTCTCAACCCAGACTTTAAACCACCTGCAGATTACAAGCCTCCAGCAACACGTGTGAGCGATAAAGTAATGATCCCCCAAGACGAATATCCAGAAATCAATTTTGTGGGGCTCCTAATTGGACCCAGAGGGAACACCCTGAA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... SF1(22668)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMU219171EMU152901EMNC001601
esiRNA cDNA target sequence
AGGTCCCCTTCCCCTGAACCAATCTACAACAGCGAGGGGAAGCGGCTTAACACTCGAGAGTTCCGTACCCGCAAAAAGCTTGAAGAGGAGCGGCACACCCTTATTACAGAGATGGTTGCTCTCAACCCAGACTTTAAACCACCTGCAGATTACAAGCCTCCAGCAACACGTGTGAGCGATAAAGTAATGATCCCCCAAGACGAATATCCAGAAATCAATTTTGTGGGGCTCCTAATTGGACCCAGAGGGAACACCCTGAA
esiRNA cDNA target sequence
CAGGTGGTGACCTGATGATGCACATCCATACTGATGTCTTCTCTGAACCCAGAGCTGTATTTTATGCAGCATGTGTAGTTCTTGGGTTGCAATACTTACATGAACACAAAATTGTTTATAGAGATTTGAAGTTGGATAACTTGTTGCTAGATACAGAAGGCTTTGTGAAAATTGCTGACTTTGGTCTTTGCAAAGAAGGAATGGGGTATGGAGATAGGACAAGCACATTTTGTGGTACTCCTGAGTTTCTTGCCCCAGAA
esiRNA cDNA target sequence
CTTGAGACACACGCAGCATCTGGCGGAGGATTAACATACATACATGTGTATGTATGCGTCACGTATATATTTACTGCAAATGGTGGGGATCATTTAGTGCCCGAGATGGGAGACCTGAAGTCAGGTTTCGAAGAGGTGGATGGCGTGAGGCTCGGCTACCTCATCATTAAAGGGAAGCAAATGTTTGCTCTCTCCCAAGTCTTCACAGATCTGCTGAAAAACATCCCGAGGACGACCGTGCACAAGCGCATGGATCATCTGAAAGTGAAAAAGCACCACTGCGATCT
esiRNA cDNA target sequence
GCTGAAGCAGAAGCTCCAAGACTAGCAATCAAAGTAACTCTTGAGGTAATTAGGATCATGCTGTTAGTCAAAGAGAACTGGGAGTGCGCTGTCACATAATAATGTACTGCACATGCCAATGAGGTGCACAAAGATCTGCAATGGTGACGCTGAGAACACAAGTGAAGTGAAGTTTGTGTATGGAGAGTATGGCAGGTCCTGAGAGCT
Gene Information
mouse ... SF1(22668)
Gene Information
mouse ... PKN2(109333)
Gene Information
mouse ... SKIDA1(72668)
Gene Information
mouse ... RSF1(233532), Rsf1(233532)
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)