Fortfahren mit
L4130
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O111:B4
purified by trichloroacetic acid extraction
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
trichloroacetic acid extraction
impurities
1-10% Protein (Lowry)
color
white to light yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird mit Trichloressigsäure (TCA) aus E. coli Serotyp O111:B4 extrahiert. Der für die Herstellung verwendete Stamm stammt aus einer Privatsammlung. Dieser LPS-Serotyp wurde zur Stimulation von B-Zellen und zur Induktion von NOS in humanen Hepatozyten eingesetzt.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei Stämmen ohne Kapsel auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/mL) oder Zellkulturmedium (1 mg/mL) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/mL) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70–80 oC hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Auch Lösungen in organischen Lösungsmitteln sind nicht klarer. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung entsteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2630L3023L3024
description
purified by trichloroacetic acid extraction
description
purified by phenol extraction
description
Detoxified
description
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
1-10% Protein (Lowry)
impurities
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
impurities
-
impurities
<1% Protein, <1% RNA
Still not finding the right product?
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, The LPS (L4130) product data sheet does not include at what temperature it should be stored after dissolving with water or PBS. Can you help me with this issue, please?
    1 answer
    1. Please see the following link describing our LPS products: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides
      Solutions at 1 mg/mL in buffer or culture medium are stable for approximately one month at 2-8 °C. For long term storage, frozen aliquots are stable up to 2 years. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Solutions should be stored in silanized containers as LPS can bind to plastics and certain types of glass, particularly at concentrations of <0.1 mg/mL. If the LPS concentration is >1 mg/mL, adsorption to the sides of the vial is negligible. If glass containers are used, solutions should be vortexed for at least 30 minutes to redissolve any adsorbed product.